Learn More
Abnova™ MIIP/CEN1p-FISH-Sonde
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C im Dunkeln lagern. |
| Format | Tube |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) |
| Gen | Migrations- und Invasions-Inhibitorprotein |
| Gen-Alias | IIP45 |
| Gensymbol | MIIP |
| Gen-ID (Entrez) | 60672 |
| Produkttyp | DNA/RNA |
| Menge | 100 μl |
| Form | Flüssigkeit |