missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bode Chemie™ 5LT Mikrobac forte, aldehydfreier Flächen Desinfek tionsreiniger 5 l-Kanister

Artikelnummer. 10120671
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10120671 Lieferant Bode Chemie™ Lieferanten-Nr. 9804352

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verwenden Sie Bode Chemie™ Mikrobac forte Oberflächendesinfektionsmittel, um waschbare Oberflächen mit dem Nasswisch-Verfahren zu desinfizieren und zu reinigen, z. B. für medizinische Geräte, die unter die Medizinprodukterichtlinie (MDD) fallen. Verfügt über bakterizide, fungizide, tuberkulozide und viruzidale mikrobiologische Eigenschaften gegenüber behüllten Viren (einschließlich HBV, HIV, HCV, SARS, Adeno, MNV, Papova und Rota).

  • Angenehmer Geruch
  • Gute Reinigungsleistung
  • Anwendungsbereiche: Krankenhäuser, Wohnhäuser, Industrieküchen und Lebensmittelverarbeitungsbereiche

Spezifikation

Produkttyp Oberflächendesinfektionsreiniger
Zertifizierung/Konformität Verband für angewandte Hygiene (VAH), Medizinprodukterichtlinie (MDD)
Material Wirksame Bestandteile: Benzyl-C12-18-alkyldimethylammoniumchlorid 199 mg/g, N-(3-aminopropyl)-N-dode
Behältertyp Päckchen, 5 l-Kanister
Enthält 250 Päckchen, 1 Kanister
Volumen (metrisch) 20 l, 5 l
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.