Learn More
Nickel Electro™ Mild-Steel-Zangenbogen
Artikelnummer. 11582692 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
11582692 400 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11582692
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.20 €
    10.86 € / 1 Stück
    Sparen 1.34 €
    10% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Laborbogenzange aus unbehandeltem unbehandeltem Stahl mit Hochglanz-Finish.
  • Laborbogenzunge
  • Weichstahl
  • 400 mm
  • Mit Hochglanz-Finish
Spezifikation
Produkttyp Labor-Bogenzange
Sterilität Nicht steril
Länge (metrisch) 400 mm
Material Schmiedestahl