Beschreibung
- Dermatologisch getestete und frisch duftende Schaumseife für die Hände.
- Eine sanfte Seife, die mit feuchtigkeitsspendenden, lipidauffüllenden Inhaltsstoffen und einem perlmuttartigen Glanz dazu beiträgt, trockene Haut zu verhindern.
- 96 % der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs.
- Minimieren Sie den Energieverbrauch – diese Seife ist nachweislich auch in kaltem Wasser wirksam (basierend auf Tests bei 20 Grad Celsius).
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Handseife |
| Farbe | Hellgelb |
| Form | Flüssig |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Menge | 8/Pk. |
| Größe | 525 mL |