Learn More
Tork Tork Mild Duftende Hand Flüssigseife S4, frischer Duft, 6 x
Alle ansehen Tork Produkte
Click to view available options
Form:
Flüssig
Schaumstoff
Packungsgröße:
6 Stück
Description
- Diese dermatologisch getestete Handseife mit frischem Duft, hautfreundlichem pH-Wert und rückfettenden Inhaltsstoffen erzeugt einen cremigen Schaum und versorgt die Haut mit Feuchtigkeit
- Sparen Sie Arbeitszeit dank mühelosem Nachfüllen: zertifiziert von der Schwedischen Rheuma-Organisation, entspricht den 'Design für Alle'-Kriterien – Swedish Design Research Journal 2011
- Reduzieren Sie Ihre Abfallmenge, da dieser Seifenspender mit hoher Kapazität den Verbrauch um bis zu 50% senkt
- Ermöglicht optimale Händehygiene: Der versiegelte Flakon mit Einwegpumpe für jede Nachfüllung verringert das Kontaminationsrisiko und bewahrt die Wirksamkeit der Schaumseife bis zur Anwendung
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Hand Soap |
| Farbe | Light Yellow |
| Form | Flüssig |
| Verpackung | Plastic Bottle |
| Menge | 6/Cs. |
| Größe | 1 L |