Learn More
Thermo Scientific™ Milk Plate Count Agar (Dehydrated)
Artikelnummer. p-200112476
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2,5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10750944 500 g 500 Gramm
12751580 2,5 kg 2.50 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 10750944
Marke: Thermo Scientific™ CM0681B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Isolate and enumerate microorganisms in milk and dairy products with this medium while conforming to ISO standards.
Isolate and enumerate microorganisms in milk and dairy products with Thermo Scientific™ Oxoid™ Milk Plate Count Agar (Dehydrated). Milk Plate Count Agar is equivalent to the medium recommended by British Standard Institution1 and International Organization for Standardization2.
Flüssige Milch und andere Milchprodukte sind sehr leicht verderblich und oft nur wenige Tage haltbar. Die in Milchprodukten vorhandenen Bakterien können zu Erkrankungen oder Verderb führen. Lebensmittelbedingte Krankheiten durch den Konsum von Milchprodukten wurden überwiegend mit Salmonella enterica, Listeria monocytogenes, Camplylobacter jejuni und Escherichia coli O157: H7 in Verbindung gebracht.
Plate-Count-Agar mit Magermilch wird für die Koloniezahlbestimmung von Mikroorganismen in Milch, Eiscreme, Trockenmilch und Molke empfohlen. Das im Nährboden enthaltene Trypton stellt Aminosäuren und andere komplexe stickstoffhaltige Substanzen bereit. Hefeextrakt liefert Vitamine. Der Magermilchzusatz im Nährboden führt zu optimalen Bedingungen für Mikroorganismen, die in Milch wachsen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Industrienormen: NMKL-Normen.
Beschreibung Plate-Count-Agar mit Magermilch (mit antibiotikafreier Magermilch)
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 500 g
Ertrag Für 25,6 l Medium