Beschreibung
Universeller Pulver- und Granulatprobenehmer aus Edelstahl V4A. Ursprünglich für Milchpulverproben entwickelt, entspricht den Standards der DIN und IDF (International Dairy Federation)
- Edelstahl V4A (1.4404)
- Einstecktiefe 385 mm
- Gesamtlänge 480 mm
- Außendurchmesser ca. 28 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Lanze |
| Material | Edelstahl (V4A) |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Beschreibung | Eintauchtiefe: 385 mm |
| Kapazität (metrisch) | 150 mL |
| Zertifizierung/Konformität | DIN und IDF |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probenahme bei Granulaten und Pulvern |
| Länge (metrisch) | 480 mm |