Learn More
Honeywell™ Millennia 2G Schutzbrille
Click to view available options
Linsenfärbung:
Grau
Silber
Transparent
Beschreibung
- Weicheres, flexibleres Rahmenmaterial für erstklassigen Tragekomfort am Kopf und an den Ohren, wenn das Produkt den ganzen Tag getragen wird
- Deckt die Augen und Bereiche oberhalb der Wangen und Brauen ab, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter vor Partikeln, Staub und anderen Einwirkungsrisiken geschützt sind
- Eine größere Augenabdeckung, die auch Seiten und Wangen schützt, trägt zur Reduzierung von Partikelrisiken bei
- Um zu verhindern, dass Staub zwischen den Rahmen fällt und in die Augen eindringt, wurde ein längliches Element entlang der Augenbrauen hinzugefügt
Spezifikation
Beschreibung | Dielektrisch |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EC-Kategorie PSA: 2, EG-Zertifikat: C1570.1HON, EC-Bescheinigung: C1570.1HON, EN C1570.1HON |
Linsenfärbung | Transparent |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Einsatz drinnen, bei dem Augenschutz gegen sehr häufig auftretende Gefahren wie Stoßschutz und Beschlagen erforderlich ist. |
Rahmenfarbe | Schwarz |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Nylon |
UV-Schutz | 0,999 |