missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford Millers LB Broth Granulated

Artikelnummer. 30018430
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30018430 5 kg 5 Kilogramm
30018428 1 kg 1 Kilogramm
30018429 500 g 500 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30018430

Marke: Melford L244005000.0

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

For propagation and maintenance of E.

For propagation and maintenance of E. Coli. High Salt Formula. Molecular Biology Grade.

Dissolve 25 grams in 1 liter distilled water and adjust the pH to 7.2. Heat and frequently agitate to completely dissolve. Sterilize by autoclaving for 15 minutes. Material specially granulated to reduce dust and increase solubility rate.

Ingredients:

Tryptone:10 g/l

Sodium Chloride: 10 g/l

Yeast Extract: 5 g/l

Spezifikation

Menge 5 kg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.