Learn More
Melford Millers LB Brühe Granulat
Artikelnummer. 30018429
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018429 500 g 500 Gramm
30018428 1 kg 1 Kilogramm
30018430 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018429 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. L24400500.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Vermehrung und Erhaltung von E.
Zur Vermehrung und Erhaltung von E. E. coli. Rezeptur mit hohem Salzgehalt. Molekularbiologie-Note.
25 Gramm in 1 Liter destilliertem Wasser lösen und den pH-Wert auf 7,2 einstellen. Erhitzen und häufig bewegen, um es vollständig aufzulösen. Sterilisieren Sie die Sterilisation durch Autoklavieren für 15 Minuten. Das Material ist speziell granuliert, um die Staubentwicklung zu reduzieren und die Löslichkeit zu erhöhen.
Inhaltsstoffe:
Trypton: 10 g/l
Natriumchlorid: 10 g/l
Hefeextrakt: 5 g/l
Spezifikation
Menge 500 g