Learn More
MilliporeSigma Millicell™ ERS 3,0 Digitales Voltohmmeter
Beschreibung
- Misst zuverlässig das Membranpotenzial und die Resistenz von Epithel- und Endothelzellen in Kultur
- Misst qualitativ die Gesundheit der Zellmonolayer und die Zellkonfluenz
- Eine elektrolose Nickle Immersion Gold (ENIG)-Platte an jeder äußeren Elektrodenspitze misst die Spannung
- Kleine Elektrodengröße ermöglicht eine einfache Messung der transepithelialen Spannung und des Widerstands von auf mikroporösen Membranen gewachsenen Zellen
- Kommt mit dem Voltohmmeter, einer standardmäßig einstellbaren Elektrode, einem Wi-Fi USB Dongle, einem Netzkabel, einem Verifizierungsgerät und einem kostenlosen 6-monatigen Testabonnement für Millicell™ das Cloud-Konto.
- Jedes Gerät ist batteriekompatibel, kann aber ohne Batterie nur AC mit Wandstrom betrieben werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Digitales Voltohmmeter |
| Spannung | 0/1 V |