Learn More
Merck Hängender Millicell Zellkultureinsatz
Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Porengröße:
0,4 μm
1 μm
3 μm
5 μm
8 μm
Anzahl Wells:
6
12
24
Packungsgröße:
48 Stück
Beschreibung
- Zellwachstum, -struktur und -funktion imitieren die In-vivo-Vorgänge genauer
- Darüber hinaus ermöglichen Millicell-Einsätze die Untersuchung beider Seiten der Zellen-Monolayer
- Die Einsätze werden problemlos für SEM- und TEM-Visualisierungstechniken vorbereitet und mit zellulären und/oder fluoreszierenden Färbemitteln kompatibel
- Für Kokultivierung und Permeabilitäts-Assays
- Das einzigartige Design ermöglicht einen einfacheren Zugang zu den Basismaterialien als andere hängende Einsätze mit geringerem Kontaminationsrisiko
- Erhältlich in 5 Porengrößen und 3 Durchmessern, einschließlich einer Porengröße von 1 μm, die für eine bessere Visualisierung durch Mikroskopie optisch transparent ist
- PET-Membran (Polyethylenterephthalat) für das Wachstum von adhäsionsabhängigen Zellen ohne Matrix
- Einzeln in Blisterpackung verpackt
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | PET-Filtercode (Polyethylen-Terephthalat) |
| Material | Polystyrol |
| Porengröße | 1 μm |
| Typ | Zellkultur-Einsatz |
| Artikelbeschreibung | 50 °C max. Betriebstemperatur: |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellanlagerung, Zellkultur, Zelldifferenzierung, Immunozytochemie |
| Durchmesser (metrisch) Filter | 12 mm |
| Menge | 48/Pckg. |
| Zur Verwendung mit | 12-Well-Platten |
| Farbe | Klar |
| Mehr anzeigen |