Learn More
Merck Hängender Millicell Zellkultureinsatz
Artikelnummer. 15535960 Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Porengröße:
0,4 μm
1 μm
3 μm
5 μm
8 μm
Anzahl Wells:
6
12
24
Packungsgröße:
48 Stück
Artikelnummer. 15535960
Marke: Merck MCHT24H48
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Merck™ hängender Millicell Zellkultureinsatz ermöglicht das Anbringen oder Aufhängen von Zellen, um von der apikalen und der basolateralen Seite aus auf Medien zuzugreifen.
  • Zellwachstum, -struktur und -funktion imitieren die In-vivo-Vorgänge genauer
  • Darüber hinaus ermöglichen Millicell-Einsätze die Untersuchung beider Seiten der Zellen-Monolayer
  • Die Einsätze werden problemlos für SEM- und TEM-Visualisierungstechniken vorbereitet und mit zellulären und/oder fluoreszierenden Färbemitteln kompatibel
  • Für Kokultivierung und Permeabilitäts-Assays
  • Das einzigartige Design ermöglicht einen einfacheren Zugang zu den Basismaterialien als andere hängende Einsätze mit geringerem Kontaminationsrisiko
  • Erhältlich in 5 Porengrößen und 3 Durchmessern, einschließlich einer Porengröße von 1 μm, die für eine bessere Visualisierung durch Mikroskopie optisch transparent ist
  • PET-Membran (Polyethylenterephthalat) für das Wachstum von adhäsionsabhängigen Zellen ohne Matrix
  • Einzeln in Blisterpackung verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung PET-Filtercode (Polyethylen-Terephthalat)
Material Polystyrol
Porengröße 0,4 μm
Typ Zellkultur-Einsatz
Artikelbeschreibung 50 °C max. Betriebstemperatur:
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellanlagerung, Zellkultur, Zelldifferenzierung, Immunozytochemie
Durchmesser (metrisch) Filter 6.5 mm
Menge 48/Pckg.
Zur Verwendung mit 24-Well-Platten
Farbe Klar
Sterilität Steril
Anzahl Wells 24