Learn More
Merck Hängender Millicell Zellkultureinsatz
Artikelnummer. p-7159227 Alle ansehen Merck Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0,4 μm
1 μm
3 μm
5 μm
8 μm
Anzahl Wells:
6
12
24
Packungsgröße:
48 Stück
Artikelnummer. Porengröße Anzahl Wells unitSize
15515960 0,4 μm 6 48 Stück
15565960 1 μm 6 48 Stück
15585960 3 μm 6 48 Stück
15545960 5 μm 6 48 Stück
15525960 0,4 μm 12 48 Stück
15303328 1 μm 12 48 Stück
15392839 3 μm 12 48 Stück
15595950 8 μm 12 48 Stück
15535960 0,4 μm 24 48 Stück
15449779 1 μm 24 48 Stück
15505970 3 μm 24 48 Stück
15431055 5 μm 24 48 Stück
15505960 8 μm 24 48 Stück
13 options
Artikelnummer. 15515960
Marke: Merck MCHT06H48
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Merck™ hängender Millicell Zellkultureinsatz ermöglicht das Anbringen oder Aufhängen von Zellen, um von der apikalen und der basolateralen Seite aus auf Medien zuzugreifen.
  • Zellwachstum, -struktur und -funktion imitieren die In-vivo-Vorgänge genauer
  • Darüber hinaus ermöglichen Millicell-Einsätze die Untersuchung beider Seiten der Zellen-Monolayer
  • Die Einsätze werden problemlos für SEM- und TEM-Visualisierungstechniken vorbereitet und mit zellulären und/oder fluoreszierenden Färbemitteln kompatibel
  • Für Kokultivierung und Permeabilitäts-Assays
  • Das einzigartige Design ermöglicht einen einfacheren Zugang zu den Basismaterialien als andere hängende Einsätze mit geringerem Kontaminationsrisiko
  • Erhältlich in 5 Porengrößen und 3 Durchmessern, einschließlich einer Porengröße von 1 μm, die für eine bessere Visualisierung durch Mikroskopie optisch transparent ist
  • PET-Membran (Polyethylenterephthalat) für das Wachstum von adhäsionsabhängigen Zellen ohne Matrix
  • Einzeln in Blisterpackung verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung PET-Filtercode (Polyethylen-Terephthalat)
Material Polystyrol
Porengröße 0,4 μm
Typ Zellkultur-Einsatz
Artikelbeschreibung 50 °C max. Betriebstemperatur:
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellanlagerung, Zellkultur, Zelldifferenzierung, Immunozytochemie
Durchmesser (metrisch) Filter 24 mm
Menge 48/Pckg.
Zur Verwendung mit 6-Well-Platten
Farbe Klar
Sterilität Steril
Anzahl Wells 6