Learn More
Merck MILLICELL HY FLASK T600 ST sterile, ( PK = 16 )
Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
:
Kulturoberfläche: 600 cm2
Beschreibung
- Konsistent hohe Zellausbeute und -viabilität
- Gleiche Medienanforderungen (Volumen pro Einheitenbereich) wie herkömmliche T-Kolben
- Gleichmäßige Kulturbedingungen ohne Medienlecks oder -auslauf zwischen Schichten
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polystyrol |
| Höhe (metrisch) | 32 mm |
| Länge (metrisch) | 222 mm |
| Anzahl Positionen | 3 Lagen |
| Anzahl pro Karton | 16 |
| Anzahl pro Packung | 2/Beutel |
| Temperaturbereich (metrisch) | 45°C Max. |
| Breite (metrisch) | 12 cm |
| Sterilität | Steril |