Learn More
HUBER Mineralöl
Artikelnummer. 11527374
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
20 L
Packungsgröße:
20 Liter
5 Liter
Artikelnummer. 11527374
Marke: HUBER 6156
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochwertige Wärmeübertragungsflüssigkeit auf Mineralölbasis
  • Thermofluid P20.190.40
  • Mineralöl
  • Mindesttemp.: 20 °C
  • Höchsttemp.: 190 °C
  • Viskosität bei 25 °C: 40 mm²/s
Spezifikation
Farbe Hellgelb
Kapazität (metrisch) 20 L
Temperaturbereich 20°bis 190 °C
Typ Mineralöl
Menge 20 L
Maximale Temperatur (metrisch) 190 °C
Viskosität 40 mm2/s.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • minoil P20.190.40
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: distallates (petroleum) solvent dewaxedheavy paraffinic