Learn More
Mineralöl, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10103293
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10103293 1 L Glasflasche 1 Liter
1 options
Artikelnummer. 10103293
Marke: Fisher BioReagents BP26291
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 8042-47-5 | C16H10N2Na2O7S2 | 452.363 g/mol
Glasflasche; 1 l
Mineralöl kann in PCR-Anwendungen verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mineral Oil
Namenshinweis Clear, Viscous Liquid
CAS 8042-47-5
Farbe Weiß
Siedepunkt 260°C
Verpackung Glasflasche
Summenformel C16H10N2Na2O7S2
Menge 1 L
Relative Dichte 0.818 to 0.880 (at 25°C)
Synonym acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
InChI-Schlüssel AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-Name Dinatrium;(8Z)-7-oxo-8-(Phenylhydrazinyliden)naphthalin-1,3-disulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 452.363
PubChem CID 9566064
Dampfdruck <0.1 mmHg
Physikalische Form Flüssigkeit