Learn More
Schweröl Mineralöl 100 μg/ml in Aceton, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Mineral Oil (without additives) |
| CAS | 8042-47-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Mineral Oil (without additives) |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Konzentration | 100 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | White mineral oil (petroleum), Mineral Oil Heavy, Mineral Oil, White mineral oil |
| Solvent or Matrix | Aceton |
| Menge | 1 mL |