Learn More
Standard für die Rotationsviskosität von Mineralöl, Paragon Scientific™
Description
- Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
- Zertifiziert nach ASTM D2162 bei 20 °C und 25 °C
- Dichte in g/ml gemäß ASTM D1480 bei 20 °C und 25 °C
- Die kinematische Viskosität bei anderen Temperaturen wird gemäß ASTM D341berechnet
- Dichten bei anderen Temperaturen werden aus proportionalen Berechnungen der Messungen bei 20 °C und 25 °C abgeleitet
- 500ml-Inertglasverpackung mit manipulationssicherer Kappe bietet absolute Sicherheit der Probenintegrität
- Vollständige Rückverfolgbarkeit gemäß nationaler Normen
- 12 Monate Haltbarkeit
- Hergestellt in Großbritannien
Specifications
Specifications
| Viskosität | 101,4 mPa.s (25 °C) |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025, UKAS ISO 17034 |
| Menge | 500 mL |
Nennwerte angegeben