Learn More
Standard für die Rotationsviskosität von Mineralöl, Paragon Scientific™
Artikelnummer. 13546020
Ansicht ändern
Click to view available options
Viskosität:
101,4 mPa.s (25 °C)
150,0 mPa.s (25 °C)
75,19 mPa.s (25 °C)
Packungsgröße:
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Viskosität Packungsgröße
13546020 150,0 mPa.s (25 °C) 500 Milliliter
13536020 75,19 mPa.s (25 °C) 500 Milliliter
13526020 101,4 mPa.s (25 °C) 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13546020 Lieferant Paragon Scientific Lieferanten-Nr. RTM15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00 €
    90.29 € / 500 Milliliter
    Sparen 33.71 €
    27% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die gemäß Paragon ISO 17025/ISO Guide 34 zertifizierten Standards für die Rotationsviskosität von Mineralölen wurden speziell für die Verwendung mit Rotationsviskosimetern entwickelt.
  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • Zertifiziert nach ASTM D2162 bei 20 °C und 25 °C
  • Dichte in g/ml gemäß ASTM D1480 bei 20 °C und 25 °C
  • Die kinematische Viskosität bei anderen Temperaturen wird gemäß ASTM D341berechnet
  • Dichten bei anderen Temperaturen werden aus proportionalen Berechnungen der Messungen bei 20 °C und 25 °C abgeleitet
  • 500ml-Inertglasverpackung mit manipulationssicherer Kappe bietet absolute Sicherheit der Probenintegrität
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit gemäß nationaler Normen
  • 12 Monate Haltbarkeit
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Viskosität 150,0 mPa.s (25 °C)
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, UKAS ISO 17034
Menge 500 mL
Nennwerte angegeben