Learn More
Mineralöl, für die Spektroskopie, geeignet für die IR-Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10135543 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
6 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
10 Liter
2.50 Liter
6 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10135543 10 L Plastikeimer 10 Liter
10468470 6 mL Glasflasche 6 Milliliter
10523481 1 L Glasflasche -
10458470 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10135543 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 124020100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    375.00 €
    321.65 € / 10 Liter
    Sparen 53.35 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 8042-47-5 | C16H10N2Na2O7S2 | 452.363 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für IR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8042-47-5
Summenformel C16H10N2Na2O7S2
Molekulargewicht (g/mol) 452.363
MDL-Nummer MFCD00131611
InChI-Schlüssel AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonym acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
PubChem CID 9566064
IUPAC-Name Dinatrium;(8Z)-7-oxo-8-(Phenylhydrazinyliden)naphthalin-1,3-disulfonat
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mineral oil
Farbe Farblos
Dichte 0.8510g/mL
Flammpunkt 185°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Plastikeimer
Brechungsindex 1.4620 to 1.4730
Menge 10 L
Merck Index 14, 7186
Relative Dichte 0.851
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene, chloroform, ether,, carbon dislulfide, petroleum ether, oils, miscible with wax and fats, insoluble in alcohol
Viskosität 14-19 mm2/s (40°C)
Güte Spektroskopie
Physikalische Form Ölige Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mineral oil, suitable for nujol mull preparations for IR-spect.
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.