Learn More
Thermo Scientific™ Mineralienmodifiziertes Glutamat-Medium
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Oxoid™ Mineralienmodifiziertes Glutamat-Medium, das gebrauchsfertig in Flaschen abgefüllt ist, um coliforme Bakterien in Lebensmittel- und Wasserproben anzureichern und zu isolieren. Der Mineraliengehalt des Mediums ermöglicht eine bessere Kultivierung und Zählung von Coliformen.
Kein Autoklavieren und Dispensieren notwendig dank praktischer, gebrauchsfertiger Flaschen vorgefüllt mit mineralienmodifiziertem Glutamat-Medium.
- Praktisch: Die vorgefüllten Flaschen können sofort verwendet werden.
- Einfach: Anwenderfreundlich mit minimalem Schulungsaufwand.
- Lange Haltbarkeit: Bis zu 12 Monate.
- Überlegenes Leistungsverhalten gegenüber MacConkey-Bouillon beim Nachweis von E. coli2.
- Das Medium der Wahl zum Nachweis kleiner Mengen von E. coli in chloriertem Wasser.
- Isoliert E. coli effektiv vom Meerwasser.
Das mineralienmodifizierte Glutamat-Medium wurde von Oxoid Laboratories und Metropolitan Water Board Laboratories entwickelt und basiert auf der von Gray1 beschriebenen Rezeptur
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Violett, Klar |
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 25 °C |
| Format | Universalflasche |
| Herstellungsort | Großbritannien |
| Medientyp | MMGA (in Flaschen abgefüllt) |
| Produkttyp | Agar |
| Füllgewicht | 6,7 ± 0,1 |
| Verpackungsart | 24 Universalflaschen mit Schraubverschluss in einem Karton |
| Menge | 24 Stück/Packung |