Learn More
SICCO Mini-3 Exsikkator Basic
Artikelnummer. 10272171
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
6 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
10272171 6 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10272171 Lieferant SICCO Lieferanten-Nr. V 185003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    928.15 €
    485.08 € / 1 Stück
    Sparen 443.07 €
    47% Rabatt
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mini-3 Exsikkator Basic Polycarbonat, 3 Fächer
  • Polycarbonat, drei Ausführungen (ein, zwei oder drei fest installierte Fächer), inklusive Trockenmittel, stapelbar.
  • One Touch Tür mit runder Dichtung
  • Robuste Bauweise
  • Transparenter, bruchsicherer Schrank aus Polycarbonat
  • Hervorragende Rundumsicht
  • Scharniertür mit weitem Öffnungswinkel
  • Leicht, transportabel
  • Stapelbar
  • Trockenmittel in einem handlichen, wiederverschließbaren Behälter im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Schrankausführung Frontlader
Volumen (metrisch) 6 l
Abmessungen (T x B x H) innen 208 x 159 x 180 mm
Gewicht (metrisch) 2.7 kg