missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Schneider Gerd™ Mini-Klemme mit Inbusschraube
Beschreibung
- Mini-Stativklemme mit Schraube
- Für Durchmesser von bis zu 13 mm
- Edelstahl 4308/4301
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Minikreuzmuffe |
| Durchmesser (metrisch) | 12.5 mm |
| Größe (metrisch) Griff | 12.5 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?