Learn More
Thermo Scientific™ Mini-Kapillaranschlüsse
Artikelnummer. 10289074 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
GC-Kapillarsäule mit 0,53 mm Innendurchmesser
GC-Kapillarsäule, 0,22 bis 0,32 mm Innendurchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10289074
Marke: Thermo Scientific™ 290GU499
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Mini-Kapillaranschlüsse sind für die Verwendung mit kapillaren GC-Säulen vorgesehen.
Thermo Scientific™ Mini-Kapillaranschlüsse sind für die Verwendung mit kapillaren GC-Säulen vorgesehen.
Kit mit einem Verbindungsstück und fünf Ferrulen
Lieferumfang:
Verbindungsstück, 1; Ferrulen, 5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Kapillaranschluss
Beschreibung Für 0,53 mm Innendurchmesser Kapillar
Zur Verwendung mit (Geräte) GC-Kapillarsäule mit 0,53 mm Innendurchmesser