Learn More
Thermo Scientific™ Mini-Kapillaranschlüsse
Artikelnummer. 10311155 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
GC-Kapillarsäule mit 0,53 mm Innendurchmesser
GC-Kapillarsäule, 0,22 bis 0,32 mm Innendurchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10311155 GC-Kapillarsäule, 0,22 bis 0,32 mm Innendurchmesser 1 Stück
10289074 GC-Kapillarsäule mit 0,53 mm Innendurchmesser 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10311155 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 290GU498
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Mini-Kapillaranschlüsse sind für die Verwendung mit kapillaren GC-Säulen vorgesehen.
Thermo Scientific™ Mini-Kapillaranschlüsse sind für die Verwendung mit kapillaren GC-Säulen vorgesehen.
Kit mit einem Verbindungsstück und fünf Ferrulen
Lieferumfang:
Verbindungsstück, 1; Ferrulen, 5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Kapillaranschluss
Beschreibung Für 0,32 mm Innendurchmesser Kapillar
Zur Verwendung mit (Geräte) GC-Kapillarsäule, 0,22 bis 0,32 mm Innendurchmesser