Learn More
SICCO Mini-Exsikkator-Sicherheitsbox Basic
Artikelnummer. 15613644
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
6 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
15613644 6 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15613644 Lieferant SICCO Lieferanten-Nr. V184706
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mini-Desiccator Secure Box Basic Polycarbonat, mit Trockenmittel (23 g) im Behälter, stapelbar, abschließbar. Nutzbarer Innenraum: B 208 x H 159 x T 180 mm
  • Polycarbonat, abschließbar, inklusive Trockenmittel, stapelbar.
  • One Touch Tür mit runder Dichtung
  • Verschließbar
  • Robuste Bauweise
  • Transparenter, bruchsicherer Schrank aus Polycarbonat
  • Hervorragende Rundumsicht
  • Scharniertür mit weitem Öffnungswinkel
  • Leicht, transportabel
  • Stapelbar
  • Trockenmittel in einem handlichen, wiederverschließbaren Behälter im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Schrankausführung Frontlader
Volumen (metrisch) 6 l
Abmessungen (T x B x H) innen 208 x 159 x 180 mm
Gewicht (metrisch) 0.9 kg