Learn More
Cytiva Mini-Dialyse-Kits
Artikelnummer. 11520694 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
MWCO:
1 kDa
8 kDa
Kapazität (metrisch):
250 μl
2 ml
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
250 Mikroliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11520694 8 kDa 2 ml 1 Set
10196074 1 kDa 250 μl 1 Set
11510694 1 kDa 2 ml 1 Stück
10617465 8 kDa 250 μl 250 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11520694 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 80648432
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
50 Röhrchen mit 50 Dialyse- und 50 Standardkappen sowie sechs Schwimmer
Bieten eine einfache Lösung für die Handling-Probleme der kleinvolumigen Dialyse. Die im Kit enthaltenen Dialyseröhrchen verfügen jeweils über eine Kappe mit einer kleinen Dialysemembran.
  • Besonders gut geeignet für die Entsalzung von Proteinproben vor der Analyse durch isoelektrische Fokussierung (IEF) und 2-D-Elektrophorese
  • Verwendung von Einweg-Dialyseröhrchen mit in Kappen integrierter Dialysemembran
  • Konischer Röhrchenboden maximiert die Probenrückgewinnung
  • Der Prozess ist in nur wenigen Stunden abgeschlossen
  • Auswahl von molekularer Ausschlussgrenze und Röhrchengröße
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Mini-Dialyse-Kit
MWCO 8 kDa
Kapazität (metrisch) 2 ml
Kitinhalt 50 x Röhrchen mit Dialyseverschluss, 50 x Standardkappe, 6 x Schwimmer
Menge Jeweils
Zur Verwendung mit (Anwendung) Die Dialyseröhrchen im Kit bieten eine einfache Lösung bei Problemen mit der kleinvolumigen Dialyse. Sie verfügen jeweils über eine Kappe mit kleiner Dialysemembran.