Learn More
Ohaus™ Mini-Heizplatte
Artikelnummer. 15752699 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Deckplattenmaterial:
Keramik
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15752699
Marke: Ohaus™ 30392033
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Form: Quadratisch; Größe: 4 x 4 in.
  • Die OHAUS Basic Mini-Heizplatten, Rührer und Heizplattenrührer sind robuste, kompakte Einheiten, die bis zu 1000 ml Flüssigkeit erhitzen und aufrühren
  • Die Keramikplatten verfügen über eine chemisch beständige, weiße, reflektierende und leicht zu reinigende obere Platte
  • Der Bimetallthermostat sorgt für eine zuverlässige Temperaturregelung
  • Das leistungsstarke Heizmodul erreicht in nur wenigen Minuten die Maximaltemperatur
  • Ein leistungsstarker Motor und Magnet sorgen für zuverlässiges und gleichmäßiges Rühren
  • Kompaktes Design spart Platz auf dem Labortisch
  • Integrierter Stützstangenhalter mit Verriegelungsknopf für das optionale Stützstangen- und Klemmen-Kit
  • Neues ergonomisches Design
  • Heizplatten und Heizplattenrührer bringen 300 ml Wasser in nur 18 Minuten zum Kochen
  • Ideal für Schulungslabore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Feste Heizfunktion
Deckplattenmaterial Keramik
Reglertyp Analog
Größe 4 x 4 Zoll
Tiefe (angloamerikanisch) 7,90 in.
Tiefe (metrisch) 20,10 cm
Höhe (angloamerikanisch) 5 in.
Länge (angloamerikanisch) 7,9 in.
Breite (angloamerikanisch) 6 in.
Höhe (metrisch) 12,7 cm
Länge (metrisch) 20,1 cm
Breite (metrisch) 15,2 cm
Stromstärke 0,9 A
Elektrische Anforderungen 230 V, 0,9 A, 50/60 Hz
Sicherheitsmerkmale CETUV
Max. Behältergröße 1000 ml
Form Quadratisch
Spannung 230 V
Typ Heizplatte