Learn More
Bochem™ Minitrichter
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
31 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gezockt
- Nahtlos
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 31 mm |
| Material | Edelstahl |
| Höhe (metrisch) | 50 mm |
| Konusgröße | 31 mm-Oberteil, 10 mm-Unterteil |
| Beschreibung | Nahtlos |