Learn More
Ohaus™ Mini-Heizplattenrührer
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Deckplattenmaterial:
Keramik
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Robuste, kompakte Einheiten zum Erhitzen und Aufrühren von bis zu 1000 ml Flüssigkeit
- Die Keramikplatten verfügen über eine chemisch beständige, weiße, reflektierende und leicht zu reinigende obere Platte
- Der Bimetallthermostat sorgt für eine zuverlässige Temperaturregelung
- Das leistungsstarke Heizmodul erreicht in nur wenigen Minuten die Maximaltemperatur
- Ein leistungsstarker Motor und Magnet sorgen für zuverlässiges und gleichmäßiges Rühren
- Kompaktes Design spart Platz auf dem Labortisch
- Integrierter Stützstangenhalter mit Verriegelungsknopf für das optionale Stützstangen- und Klemmen-Kit
- Neues ergonomisches Design
- Heizplatten und Heizplattenrührer bringen 300 ml Wasser in nur 18 Minuten zum Kochen
- Ideal für Schulungslabore
Spezifikation
Spezifikation
| Deckplattenmaterial | Keramik |
| Spannung | 230 V |
| Beschreibung | Heizplattenrührer, Mini, HSMNHS4CAL, EU |
| Sicherheitsmerkmale | CETUV |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 1,5 A, 50/60 Hz |
| Modell | Gehäuse HSMNHS4CAL |
| Länge (angloamerikanisch) | 7,90 in. |
| Größe | 4 x 4 in. |
| Höhe (metrisch) | 12,7 cm |
| Temperatur (metrisch) | Raumtemperatur bis 500 °C |
| Mehr anzeigen |