Learn More
Epredia™ Mini-Heizplatte
Artikelnummer. 15523646 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
240 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
15523646 240 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15523646 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. A84600020
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Optimieren Sie den Arbeitsablauf für die Objektträgermontage in Ihrem Labor mit Epredia™ Mini-Heizplatten.
Eigenschaften
  • Entwickelt zum effizienten Trocknen von Paraffingewebeschnitten
  • Platzsparender Formfaktor
  • Mattschwarze Heizflächenbeschichtung für optimalen visuellen Kontrast für Paraffingewebeschnitte
  • Bewegliche Gleitschienen für verschiedene Objektträgergrößen
  • Miniaturisierte Leitungsschutzschalter für Sicherheit
  • Antimikrobielle Beschichtung
Temperaturregelung
  • Ultraschnelles Heizsystem mit variabler Temperaturregelung und Speicherfunktion, die die gewünschte Starttemperatur beibehält
  • Optionaler Edelstahldeckel für verbesserte Heizleistung
  • Helle LED-Anzeige für die Temperaturregelung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Objektträgerkapazität 6 Objektträger (26 mm x 76 mm)
Spannung 240 V
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.