Learn More
Buerkle™ Mini-Tauchbombe, V2A, 50 ml, HxØ 180x32 mm, 350 gr .
Artikelnummer. 10605453 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beachten Sie bei der Probenahme von entzündlichen Flüssigkeiten die Richtlinien zum Explosionsschutz.Verwenden Sie nur leitfähige Senkkabel aus nicht funkenerzeugenden Materialien und leitfähige Handspulen mit Erdungsanschluss.
Artikelnummer. 10605453
Marke: Buerkle™ 53655000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beachten Sie bei der Probenahme von entzündlichen Flüssigkeiten die Richtlinien zum Explosionsschutz.Verwenden Sie nur leitfähige Senkkabel aus nicht funkenerzeugenden Materialien und leitfähige Handspulen mit Erdungsanschluss.
Für die Probenahme von Flüssigkeiten an engen, schwer zugänglichen Stellen. Kann auch in gekrümmten Tauchröhrchen und Fässern mit schmalen Öffnungen verwendet werden. Durchmesser: nur 32 mm. Tauchbehälter werden in verschiedenen Bereichen verwendet, um Flüssigkeiten für die Probenahme zu sammeln. Bürkle produziert mit Abstand die umfangreichste Sammlung an Tauchbehältern, sozusagen das richtige Produkt für jeden Einsatzzweck.
Zur Probenahme von Flüssigkeiten an engen, schwer zugänglichen Stellen, oder zur Probenahme von Rohren und Fässern mit engen Öffnungen Durchmesser nur 32 mm
  • 50 ml Inhalt
  • Höhe 180 mm
  • Gewicht 350 g
  • Edelstahl V2A (1.4301)
  • Abschraubbares Oberteil ermöglicht eine einfache Reinigung
  • Das entsprechende Absenkkabel und die manuell betätigte Rolle separat bestellen
  • Getestet zur Verwendung in der Explosionsschutzzone 0
  • Explosionskategorien IIA und IIB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 50 mL
Außendurchmesser (metrisch) 32 mm
Höhe (metrisch) 180 mm