Learn More
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ GFL-4020 Mini-Rolleninkubator +20 °C bis +60 °C
Artikelnummer. 10140631
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10140631
Marke: GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ 4020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Temperature Range: 8°C to 60°C
Beide Modelle sind in Routine- und Forschungslaboratorien vielfältig einsetzbar für Inkubationen, die exakt reproduzierbare Temperaturen voraussetzen.
Mini-Inkubator 4010: ebenso geeignet zum Temperieren, Warmhalten und Trocknen von Proben.
Mini-Rolleninkubator 4020: ebenso geeignet für Hybridisierungen, die exakt reproduzierbare Temperaturen verlangen.
Kompakte Bauweise, geringer Platzbedarf für diverse Anwendungen direkt am Arbeitsplatz. Die aufklappbaren, durchsichtigen Plexiglas-Hauben erlauben freie Sicht auf die Kulturen im Nutzraum. Die Geräte tragen das CE-Zeichen.
Mikroprozessorgesteuerte Temperaturregelung, Temperaturbereich: ca. 8°C über Raumtemperatur bis +60°C, Temperaturkonstanz: ±0,2°C zeitlich
Temperaturanzeige und -einstellung: digital über LED-Display, in Schritten von 0,1°C
Optimale Temperaturverteilung im gesamten Nutzraum durch Umluftventilator
Elektronische Funktionsüberwachung des Temperaturreglers, Übertemperatursicherung: elektronisch mit optischem Alarm bei 4°C über dem Sollwert und elektromechanisch >130°C
Folientastatur mit prägnanten Symbolen
Aussengehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet
B/T/H (aussen): 280/510/280mm
Netzanschluss: 230 V, 50 - 60 Hz, 0,3 kW
Andere Spannungen auf Anfrage
Mini-Inkubator 4010: Gelochter Einlegeboden und Bodenwanne aus Edelstahl Rostfrei
Mini-Rolleninkubator 4020 mit Drehbewegung: Herausnehmbare Flaschendrehvorrichtung aus Edelstahl Rostfrei zur Aufnahme von Hybridisierungsflaschen mit φ 32mm bis φ 76mm (einzeln oder paarweise, auch mit unterschiedlichem Durchmesser - die äusseren Laufrollen lassen sich ohne Werkzeug in vorgesehene Aufnahmen umstecken). Konstante Drehzahl von 12 min-1 auch bei Dauerbetrieb, hohe Auflösungen der Detektionen und gleichmässige Resultate.
Typ: 4020
Drehzahl: 12, fix min-1
Volumen: 10L
B/T/H Innen: 230/300/140mm
Last: 3kg
Gewicht: 11,8kg
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
Kapazität (metrisch) 10 l
Temperaturbereich (metrisch) 8°C to 60°C
Display LED
Modell 4020
Temperaturstabilität ± 0.2 °C
Abmessungen (T x B x H) innen 300 x 230 x 140 mm
Breite (metrisch) 280 mm
Innenbreite (metrisch) 230 mm
Innenhöhe (metrisch) 140 mm
Innentiefe (metrisch) 300 mm
Gewicht (metrisch) 11.7 kg
Elektrische Anforderungen 230V, 50/60Hz, 0.36 kW
Spannung 230 V
Frequenz 50/60 Hz