Beschreibung
- Schütze Toilettenpapiere und fördere eine hygienische Umgebung mit geschlossenem Spenderdesign
- Reduzieren Sie den Verbrauch dank der optimalen Rollbremse, die frei drehende Rollen vermeidet
- Der smarte Stub-Roll-Halter ermöglicht die Verwendung der gesamten Rolle
- Einen guten Eindruck zu hinterlassen, steigert das hochwertige Image Ihrer Einrichtung
- Stilvoller Edelstahl mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung bleibt sauber
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Jumbo Roll Badezimmer-Taschentuchspender |
| Farbe | Silber |
| Länge (angloamerikanisch) | 10,78 in. |
| Länge (metrisch) | 274 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 14,76 in. |
| Breite (metrisch) | 375 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 6,25 in. |
| Höhe (metrisch) | 159 mm |
| Aufnahmevermögen | Badezimmertaschentuch |
| Material | Edelstahl |
| Mehr anzeigen |