Learn More
Dostmann Electronic™ Mini-K industry thermometer
Artikelnummer. 10212835
Click to view available options
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Product Code. 10212835
missing translation for 'mfr': Dostmann Electronic™ 50200013
Only null left
Add to basket
Add to basket
Dostmann Electronic™ Mini-K Thermometer sind anwenderfreundlich, verfügen über einen großen Temperaturbereich und sind vollständig wasserdicht.
  • Geeignet für den Klimaanlagen-Markt zur Prüfung von klimatischen Bedingungen, industriellen Labormessungen, petrochemische Industrie
  • Wasserdicht
  • Haltefunktion
  • Automatische Abschaltfunktion
  • Umschaltbar zwischen °C/°F
Specifications
Modell Proscan 520
Auflösung Optische Auflösung: 40:1
Gewicht (metrisch) 550 g
Max. Temperatur (metrisch) Infrarot: 760 °C, Thermoelement: 1370 °C
Min. Temperatur (metrisch) Infrarot: −32 °C, Thermoelement: -64 °C
Temperaturbereich (metrisch) Infrarot: −32 °C bis +760 °C, Thermoelement: −64 bis 1370 °C
Akkutyp 9 V
Genauigkeit ±1,0 °C
Display Digital-LCD
Breite (metrisch) 64 mm