Learn More
Karl Hecht™ Klein-Magnetrührer mit Eloxal-Heizplatte
Artikelnummer. 10185521
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
10185521 1 l 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10185521
Marke: Karl Hecht™ 42073004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Effizient dimensionierte und wirtschaftliche Heizplatte. Karl Hecht™ Mini-Magnetrührer mit Heizplatte ist stufenlos einstellbar.
  • Magnetrührer mit Heizung.
  • Minigröße.
  • Stell- bzw. Heizplatte aus eloxiertem Aluminium.
  • Schrittmotor.
  • Netzschalter mit Kontrollleuchte.
  • Stufenlos einstellbare Wärme und Geschwindigkeit.
  • Elektrisches Anschlusskabel von 1.5 m Länge.
  • Dreiadriger Sicherheitsstecker.
Spezifikation
Geschwindigkeit 10 bis 1.200 U/min
Fassungsvermögen 1 l
Spannung 230 V
Wirkleistung Erhitzen: 160 W, Leistungsaufnahme: 6 W
Abmessungen (L x B x H) 110 x 100 x 80 mm
Länge obere Platte (metrisch) 90 mm
Breite obere Platte (metrisch) 90 mm
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz, 45 W
Frequenz 50/60 Hz
Enthält Mit Heizplatte aus eloxiertem Aluminium ca. 90 x 90 mm
Motortyp Stepper
Drehzahlregelung Stufenlos einstellbar
Temperaturbereich (metrisch) 250 °C
Typ Mini-Magnetrührer
Gewicht (angloamerikanisch) 2,6 lb.