Beschreibung
- Leistungsstarker Magnetrührer ohne Heizung.
- Zum Rühren von Mengen bis zu 1.000 ml (H2O)
- Stufenlose Drehzahlregelung von 0 bis 2.500 U/min
- Weiße Aufsatzplatte zur Beobachtung von Farbreaktionen
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 0 bis 2,5 U/min |
| Fassungsvermögen | 1.000 ml (H2O) |
| Fläche obere Platte (metrisch) | 115 x 115 mm |
| Elektrische Anforderungen | 50/60 Hz, 3 W |
| Stromstärke | 300 mA |
| Farbe | Blau |
| Beschreibung | Mini MR Standard |
| Drehzahlregelung | Drehknopf |
| Gewicht (metrisch) | 0,22 kg |