Learn More
Thermo Scientific™ Mini-Telefonbuchse/USB-Kabel für Eutech™ Messgeräte der Serien 450/2700
Artikelnummer. 15397073
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
15397073 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15397073 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. MINIPHONEUSB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.15 €
    31.50 € / 1 Stück
    Sparen 7.65 €
    19% Rabatt
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eutech™ bietet verschiedene Arten von Kabeln und Adaptern für die Verwendung mit Eutech™ Messgeräten an.
Eutech™ bietet verschiedene Arten von Kabeln und Adaptern für die Verwendung mit Eutech™ Messgeräten an. Der Mini-Klinkenstecker (2.5 mm)/USB-Kabel wird für Eutech Messgeräte der Serie 450/2700 verwendet.
Merkmale:
  • USB-Kabel, 2.5 mm-Mini-Klinkenbuchse an USB-Kabel
  • Zur Verwendung mit: EUtech 450/2700 Meter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung USB-Kabel, Mini-Klinkenstecker auf USB
Typ Mini-Telefonbuchse/USB-Kabel