Learn More
B Braun™ Mini Spike mit Ventil
Artikelnummer. 15309803
Ansicht ändern
Click to view available options
Latexfrei:
Ja
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Latexfrei
15309803 Ja
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15309803 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. 4550560
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Der B Braun™ Mini Spike™ Entnahmespike ist zum Entnehmen oder Einspritzen von Flüssigkeiten aus Medizinfläschchen oder halbstarren Behältern geeignet.
  • Enthält einen Bakterien zurückhaltenden Luftfilter mit 0.45μ zur Reduzierung der Kontamination
  • Der integrierte Luftkanal ermöglicht die Automatisierung von Schritten der Filterdruckausgleichstechnik, was die Effizienz und Sicherheit deutlich erhöht
  • Mit einem Schnappverschluss zur Reduzierung von Berührungskontamination, da der Anwender nicht in der Nähe des ausschlaggebenden Luer-Anschlusses arbeiten muss
  • Die gegossene, undurchlässige Dichtkappe verbessert die Arbeitshygiene, indem sie den Verlust von Kappen und mögliche Leckagen im geschlossenen Zustand verhindert
  • PVC-, DEHP- und latexfrei
  • Nadelfreie Lösung zum Entnehmen oder Einspritzen von Flüssigkeiten
  • Hohe Durchflussrate
  • Ergonomisches Design
  • 2 klare Luft- und Flüssigkeitskanäle
  • Universalspitze für Medikationsfläschchen
  • Große Griffplatte für komfortable und intuitive Handhabung
  • Integriertes Zweiwegeventil, das vor freiem Durchfluss schützt, wenn das System auf den Kopf gestellt wird
Spezifikation
Latexfrei Ja
Produkttyp Mini Spike Dispensierstift mit Ventil