Learn More
IBA Lifesciences Mini-Zentrifugationssäulen
Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Kitinhalt:
10 Säulen
50 Säulen
Packungsgröße:
10 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Mini-Spin-Säulen sind die ideale Lösung für die Behandlung kleiner Volumina in Kombination mit Selector Resins.
- Sie passen in jede Mikrozentrifuge und sind mit allen 1,5-ml- oder 2,0-ml-Standardröhrchen kompatibel.
- Mini-Spin-Säulen werden mit eingelegten 10 µ-m-Filtern, Schraubverschlüssen und Schnappstopfen geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
| Kitinhalt | 10 Säulen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schnelle Aufreinigung rekombinanter Proteine |