Learn More
IBA Lifesciences Mini-Zentrifugationssäulen
Artikelnummer. 17267590 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Kitinhalt:
10 Säulen
50 Säulen
Packungsgröße:
10 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 17267590
Marke: IBA Lifesciences 29102050
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur schnellen Aufreinigung rekombinanter Proteine
  • Mini-Spin-Säulen sind die ideale Lösung für die Behandlung kleiner Volumina in Kombination mit Selector Resins.
  • Sie passen in jede Mikrozentrifuge und sind mit allen 1,5-ml- oder 2,0-ml-Standardröhrchen kompatibel.
  • Mini-Spin-Säulen werden mit eingelegten 10 µ-m-Filtern, Schraubverschlüssen und Schnappstopfen geliefert.
Spezifikation
Kitinhalt 50 Säulen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schnelle Aufreinigung rekombinanter Proteine