Learn More
TFA Dostmann™ Mini-Thermometer
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
–10 bis 60 ° °C
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur (metrisch) | 60 °C |
| Min. Temperatur (metrisch) | -10 °C |
| Temperaturbereich (metrisch) | –10 bis 60 ° °C |
| Genauigkeit | ±1 °C |
| Display | Digital-LCD |