Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mini-Vakuumexsikkator
Artikelnummer. 12643995
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,56 L
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
12643995 0,56 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12643995 Lieferant Bel-Art™ SP Scienceware™ Lieferanten-Nr. F410990000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.00 €
    113.30 € / 1 Stück
    Sparen 53.70 €
    32% Rabatt
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die geringe Größe dieses Exsikkators ermöglicht eine schnelle Vakuumerzeugung für eine schnelle, wiederholte Entgasung mehrerer Proben.
  • Vakuumwert von 740 mm Hg (29 in.)
  • Oberer Teil aus transparentem Polycarbonat für schnelles Erfassen des Inhalts; weißer Polypropylenboden
  • Absperrhahn mit 2 mm Teflon™ Der PTFE-Stopfen nimmt Schläuche auf mit¼ hinein⅜ In. Innendurchmesser
  • Der Randflansch um den Boden passt in zwei Schnappverschlüsse und dichtet die beiden Hälften gegen einen Buna-N O-Ring ab
Spezifikation
Farbe Durchscheinend
Material Oberseite aus Polycarbonat; Boden aus Polypropylen
Enthält Absperrhahn mit 2 mm-Stopfen aus Teflon PTFE
Volumen (angloamerikanisch) 0.02 ft.³
Volumen (metrisch) 0,56 L
Höhe (metrisch) 12,6 cm
Höhe (angloamerikanisch) 5 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 6,75 in.
Außendurchmesser (metrisch) 17,5 cm