Learn More
Buerkle™ V4A Mini ViscoSampler™
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
50 mL
75 mL
Abmessungen (L x B):
600 x 15 mm
1000 x 15 mm
1500 x 15 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Probensammler für viskose Substanzen wie Pasten, Schlämme, Cremes, Öle. Mit der Kolbenstange wird die Probe angesaugt und wieder direkt in das Probengefäß abgegeben. Leichte Reinigung für einwandfreie Probenahme. Je nach Viskosität kann die abschraubbare Saugspitze mit Ansaugbohrung von 2 mm bis 6 mm geliefert werden.
- Edelstahl V4A (1.4404), Dichtungen PTFE
- Sterilisierbar
- Ideal im Pharma- und Kosmetikbereich
- Inkl. Saugspitze 2 mm
- 15 mm Ø
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mini-Viscosampler |
| Material | Edelstahl (V4A), PTFE |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Enthält | Saugspitze (2 mm) |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2,54 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 75 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für die Pharma- und die Kosmetikindustrie |
| Abmessungen (L x B) | 1500 x 15 mm |
| Länge (metrisch) | 1500 mm |