Learn More
Buerkle™ V4A Mini ViscoSampler™
Artikelnummer. p-8002375 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
50 mL
75 mL
Abmessungen (L x B):
600 x 15 mm
1000 x 15 mm
1500 x 15 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Abmessungen (L x B) unitSize
10461151 30 mL 600 x 15 mm 1 Stück
10461341 50 mL 1000 x 15 mm -
10421731 75 mL 1500 x 15 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10461151
Marke: Buerkle™ 53411060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Probensammler V4A Mini ViscoSampler™ für viskose Substanzen wie Pasten, Schlämme, Cremes, Öle. Mit der Kolbenstange wird die Probe angesaugt und wieder direkt in das Probengefäß abgegeben. Je nach Viskosität kann die Saugspitze mit Ansaugbohrung von 2 mm bis 6 mm geliefert werden.
Probensammler für viskose Substanzen wie Pasten, Schlämme, Cremes, Öle. Mit der Kolbenstange wird die Probe angesaugt und wieder direkt in das Probengefäß abgegeben. Leichte Reinigung für einwandfreie Probenahme. Je nach Viskosität kann die abschraubbare Saugspitze mit Ansaugbohrung von 2 mm bis 6 mm geliefert werden.
  • Edelstahl V4A (1.4404), Dichtungen PTFE
  • Sterilisierbar
  • Ideal im Pharma- und Kosmetikbereich
  • Inkl. Saugspitze 2 mm
  • 15 mm Ø
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Mini-Viscosampler
Material Edelstahl (V4A), PTFE
Autoklavierbar Autoklavierbar
Enthält Saugspitze (2 mm)
Kapazität (metrisch) 30 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Pharma- und die Kosmetikindustrie
Abmessungen (L x B) 600 x 15 mm
Länge (metrisch) 600 mm