Learn More
Ekastu Safety™ Augenspülflasche mit Trichter
Artikelnummer. 10385722
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Augenduschenflasche, leer
Augenspülflasche
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp unitSize
10385722 Augenduschenflasche, leer 1 Stück
10470903 Augenspülflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10385722 Lieferant Ekastu Safety™ Lieferanten-Nr. 377951
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt für das sofortige Spülen der Augen nach versehentlichen Spritzern von Säuren, Basen und anderen gefährlichen Chemikalien. Die EKASTU Safety™ Augenspülflasche mit Trichter kann in aufrechter oder horizontaler Position verwendet werden.
  • Augenspülflasche mit Trichter
  • DIN EN 15154-4
  • Lieferung leer oder gefüllt
  • Zum sofortigen Spülen der Augen nach Reizung durch Säuren, Basen und andere aggressive Chemikalien
  • PE-Flasche mit aufschraubbarem Augentrichter und Kippventil
  • Kann sowohl in aufrechter als auch in horizontaler Position verwendet werden
  • Auslaufsicher
  • Einfache Aufbewahrung in EPS-Augenspülstation (separat erhältlich)
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 600 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum sofortigen Spülen der Augen nach chemischer Verbrennung durch Säuren, Basen
Enthält Aufschraubbarer Augentrichter und neigbare Kappe
Produkttyp Augenduschenflasche, leer