Learn More
BOLA Miniature 3-Way Stopcocks
Artikelnummer. 10013281
Click to view available options
Passt für Schlauch-Innendurchmesser:
2 Anschlüsse
3 Anschlüsse
T-förmig
Durchmesser (metrisch):
0,8 x 1,6 mm
1,6 x 3,2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10013281
Marke: BOLA F73104
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Miniature 3-Way Stopcocks PTFE
  • 3-way stopcock with L-shaped or T-shaped bore and three connections.
  • Available either with three female threads UNF ¼ in. 28 G or with two female threads UNF ¼ in. 28 G and one male thread UNF ¼ in. 28 G.
  • Total height including stopcock plug made of FEP: 20 mm.
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 1,6 x 3,2 mm
Autoklavierbar Autoclavable
Passt für Schlauch-Innendurchmesser 3 Anschlüsse
Länge (metrisch) 32 mm
Zertifizierung/Konformität FDA
Connectors 3-way