Learn More
Cole-Parmer Miniature Check Valves, Hose Barb, Polypropylene and Viton™
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Einlass:
1/4 in.-Schlauchanschluss
1/8 in. Schlauchanschluss
3/16 in. Schlauchanschluss
5/16 in. Schlauchanschluss
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Prevent backflow to protect your equipment. Work with both liquids and gases. Use for pressure or vacuum applications. 0.18 psi breaking pressure
Spezifikation
Spezifikation
| Schlauchgröße | 0.25 in. |
| Flussrate | 0.12 |
| Einlass | 1/4 in.-Schlauchanschluss |
| Auslassanschluss | Barbed |
| Material (Dichtung) | Viton |