Learn More
Cole-Parmer Miniatur-Rückschlagventile, Schlauchtülle, PVDF und Viton™
Artikelnummer. 30053824 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Einlass:
1/4 in.-Schlauchanschluss
1/8 in. Schlauchanschluss
3/16 in. Schlauchanschluss
3/8 in. Schlauchanschluss
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Einlass unitSize
30053824 3/8 in. Schlauchanschluss 1 Stück
30053901 3/16 in. Schlauchanschluss 1 Stück
30054119 1/8 in. Schlauchanschluss 1 Stück
30053807 1/4 in.-Schlauchanschluss 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30053824 Lieferant Cole-Parmer Lieferanten-Nr. 5011524
Verfügbar ab: 09-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die vielseitigen Rückschlagventile können in jeder Position installiert werden.
Um Rückfluss zu verhindern und Ihre Geräte zu schützen, ist dies nicht möglich. Arbeitet sowohl mit Flüssigkeiten als auch mit Gasen. Geeignet für Druck- oder Vakuumanwendungen. PVDF und Viton Die Konstruktion bietet eine ausgezeichnete Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit. 0,18 psi Bruchdruck
Spezifikation
Schlauchgröße 0,3125 in.
Flussrate 0.12
Einlass 3/8 in. Schlauchanschluss
Auslassanschluss Stecknippel
Material (Dichtung) Viton